ContactUsLinkComponent
Recombinant HIV-2 Envelope
Recombinant HIV-2 Envelope
N° de catalogue APOSBITP1906-1MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Recombinant HIV-2 Envelope
N° de catalogue APOSBITP1906-1MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Nom de la protéine/du peptide:
    HIV-2 Envelope