0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
Protéines et Peptides
Recombinant HIV-2 gp36 (390-702)
Recombinant HIV-2 gp36 (390-702)
APOSBITP1905-1MG
:
Apollo Scientific
:
Recombinant HIV-2 gp36 (390-702)
APOSBITP1905-1MG
:
Apollo Scientific
:
Cdt:
1 mg
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Nom de la protéine/du peptide:
HIV-2 gp36 (390-702)