Recombinant HIV-1 p24 Core
N° de catalogue APOSBITP1867-1MG
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Synonyme de protéine:HIV-1 p24c
- Nom de la protéine/du peptide:HIV-1 p24 Core