0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Recombinant HIV-1 nef
Recombinant HIV-1 nef
Recombinant HIV-1 nef
N° de catalogue APOSBITP1866-1MG
Fournisseur:
Apollo Scientific
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Recombinant HIV-1 nef
N° de catalogue APOSBITP1866-1MG
Fournisseur:
Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
Cdt:
1 mg
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Nom de la protéine/du peptide:
HIV-1 nef
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit