ContactUsLinkComponent
Recombinant HIV-1 Envelope( 233)
Recombinant HIV-1 Envelope( 233)
  APOSBITP1864-1MG
 :  
Recombinant HIV-1 Envelope( 233)
  APOSBITP1864-1MG
 :  
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Synonyme de protéine:
    HIV-1Envelope
  • Nom de la protéine/du peptide:
    HIV-1 Envelope( 233)