ContactUsLinkComponent
Recombinant Hepatitis A Virus P3C
Recombinant Hepatitis A Virus P3C
Catalog # APOSBITP1817-1MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Recombinant Hepatitis A Virus P3C
Catalog # APOSBITP1817-1MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Synonyme de protéine:
    HAV P3C
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Hepatitis A Virus P3C