Recombinant Hepatitis C Virus Combined
Catalog # APOSBITP1758-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Synonyme de protéine:HCV Combined
- Nom de la protéine/du peptide:Hepatitis C Virus Combined