0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Recombinant SARS Associated Coronavirus Envelo
Recombinant SARS Associated Coronavirus Envelo
Recombinant SARS Associated Coronavirus Envelo
APOSBITP1732-1MG
:
Apollo Scientific
:
Recombinant SARS Associated Coronavirus Envelo
APOSBITP1732-1MG
:
Apollo Scientific
:
Cdt:
1 mg
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Synonyme de protéine:
SARS Envelope
Nom de la protéine/du peptide:
SARS Associated Coronavirus Envelo