ContactUsLinkComponent
Recombinant SARS Associated Coronavirus Matrix
Recombinant SARS Associated Coronavirus Matrix
N° de catalogue APOSBITP1731-1MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Recombinant SARS Associated Coronavirus Matrix
N° de catalogue APOSBITP1731-1MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Synonyme de protéine:
    SARS Matrix
  • Nom de la protéine/du peptide:
    SARS Associated Coronavirus Matrix