ContactUsLinkComponent
Human recombinant superoxide dismutase
  APOSBITP1650-1MG
 :  
Human recombinant superoxide dismutase
  APOSBITP1650-1MG
 :  
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Species:
    Human
  • Seq:
    23
  • Synonyme de protéine:
    SOD
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Superoxide Dismutase