ContactUsLinkComponent
Human recombinant Fetuin-B
Human recombinant Fetuin-B
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Species:
    Human
  • Synonyme de protéine:
    Fetuin
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Fetuin-B
Frequently Bought Together