0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Enfuvirtide T-20
Enfuvirtide T-20
Enfuvirtide T-20
Catalog # APOSBITP1540-100MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Expand image
Enfuvirtide T-20
Catalog # APOSBITP1540-100MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
Cdt:
100 mg
Synonyme de protéine:
Enfuvirtide
Nom de la protéine/du peptide:
Enfuvirtide T-20
Specifications
About this item
Product Details
Product Details