ContactUsLinkComponent
Human recombinant endostatin
Catalog # APOSBITP1539-1MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Human recombinant endostatin
Catalog # APOSBITP1539-1MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Species:
    Human
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Endostatin