Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats
Données du fabricant
0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Bovine apo transferrin
Bovine apo transferrin
Bovine apo transferrin
N° de catalogue APOSBITP1459-1G
Fournisseur:
Apollo Scientific
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Bovine apo transferrin
N° de catalogue APOSBITP1459-1G
Fournisseur:
Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
Cdt:
1 g
Species:
Bovine
Nom de la protéine/du peptide:
Apo Transferrin
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit