0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Human Recombinant Angiostatin Kringles (1-3)
Human Recombinant Angiostatin Kringles (1-3)
Human Recombinant Angiostatin Kringles (1-3)
APOSBITP1451-1MG
:
Apollo Scientific
:
Human Recombinant Angiostatin Kringles (1-3)
APOSBITP1451-1MG
:
Apollo Scientific
:
Cdt:
1 mg
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Species:
Human
Synonyme de protéine:
Angiostatin K1-3
Nom de la protéine/du peptide:
Angiostatin Kringles (1-3)
Sequence:
1-3