Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Human Alpha Fetaprotein
Human Alpha Fetaprotein
  APOSBITP1447-50ΜG
 :  
Human Alpha Fetaprotein
  APOSBITP1447-50ΜG
 :  

 

  • Cdt:
    50 µG
  • Species:
    Human
  • Seq:
    02
  • Synonyme de protéine:
    AFP
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Alpha Fetaprotein