0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Pig Recombinant Leptin
Pig Recombinant Leptin
Catalog # APOSBITP1200-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Expand image
Pig Recombinant Leptin
Catalog # APOSBITP1200-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
Cdt:
1 mg
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Species:
Pig
Nom de la protéine/du peptide:
Leptin
Specifications
About this item
Product Details
Product Details