0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Rabbit recombinant GH
Rabbit recombinant GH
Rabbit recombinant GH
APOSBITP1080-1MG
:
Apollo Scientific
:
Rabbit recombinant GH
APOSBITP1080-1MG
:
Apollo Scientific
:
Cdt:
1 mg
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Species:
Rabbit
Synonyme de protéine:
Growth Hormone
Nom de la protéine/du peptide:
GH