0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Chicken recombinant GH
Chicken recombinant GH
Chicken recombinant GH
Catalog # APOSBITP1074-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Expand image
Chicken recombinant GH
Catalog # APOSBITP1074-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
Cdt:
1 mg
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Species:
Chicken
Synonyme de protéine:
Growth Hormone
Nom de la protéine/du peptide:
GH
Specifications
About this item
Product Details
Product Details