Mouse recombinant SDF-1b
N° de catalogue APOSBITC2047-1MG
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Species:Mouse
- Synonyme de protéine:Stromal Cell-Derived Factor-1 beta, CXCL12
- Nom de la protéine/du peptide:SDF-1b