ContactUsLinkComponent
Mouse recombinant MCP-1
Mouse recombinant MCP-1
Catalog # APOSBITC2025-1MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Mouse recombinant MCP-1
Catalog # APOSBITC2025-1MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Species:
    Mouse
  • Synonyme de protéine:
    Monocyte Chemotactic Protein-1, CCL2
  • Nom de la protéine/du peptide:
    MCP-1