ContactUsLinkComponent
Exenatide
Exenatide
N° de catalogue APOSBIBA1004-1MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Exenatide
N° de catalogue APOSBIBA1004-1MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Seq:
    23
  • Synonyme de protéine:
    Exendin-4
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Exenatide
Spécifications
À propos de cet article
Acetate