ContactUsLinkComponent
NANOCOLOR® Kit de test de tube photométrique pour le méthanol
NANOCOLOR® Kit de test de tube photométrique pour le méthanol
  MANA985859
 :  
undefined
NANOCOLOR® Kit de test de tube photométrique pour le méthanol
  MANA985859
 :  
  • Méthode chimique:
    Alcoholoxidase/Peroxidase
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    NANOCOLOR® Methanol 15, test no. 8-59
  • Dimensions:
    160×110×250 mm (including packaging)
  • Modèle:
    MANA985859
  • Plateforme:
    NANOCOLOR® tube tests
  • Température de stockage:
    <0 °C
  • Durée de conservation (mois):
    24
  • Poids:
    573 g (including packaging)
  • Pour appareil:
    UV/VIS II;VIS II;500 D;PF-12Plus;Advance
  • Tests par set:
    23
  • Plage de mesure:
    0,2 - 15,0 mg/L (MeOH)
A pre-dosed NANOCOLOR® tube test for photometric determination of methanol in water.
  • Measurement directly in the test tube, saving time and reducing exposure to chemical reagents
  • Barcode cuvette identification
  • Precisely pre-dosed reagents in 16 mm (ext.Ø) tubes
The test is particularly suitable for NANOCOLOR® photometers but can be used with other photometers as well.
Sea water analysis: No
Hazardous material: No
Remark: Measuring range on NANOCOLOR VIS II
 : Rugged box with 23 test tubes.