Connexion capillaire, b.safe
Catalogus # 590-0196
Leverancier: Bohlender
Specificaties
- Ø trou:3,3 mm
- Avec:2× raccords pour tube Ext.Ø 1,6 mm, 2× raccords pour tube Ext.Ø 2,2 mm, 2× raccords pour tube Ext.Ø 3,2 mm
- Longueur:35 mm
- Cdt:1
Specificaties
Over dit artikel
Raccord droit en PTFE, raccordement capillaire des deux côtés (filetage UNF ¹/₄"), avec 2 raccords PFA chacun pour tube Ext.Ø 1,6/2,2/3,2 mm.
- Excellente résistance chimique
- Disponible pour une large gamme de diamètres de tuyaux
- La forme conique assure une connexion étanche et sans fuite
Adaptateur pour connecter des capillaires de même taille.