Nivalenol standard solution
Fournisseur:   Apollo Scientific
Nivalenol standard solution
Fournisseur:  Apollo Scientific
Certificats
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
 : Expires in 12 months.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • APOSBIMS126-1ML
  • APOSBIMS126-5ML
  • Désignation:
  • Nivalenol
  • Nivalenol
  • N ° CAS.:
  • 23282-20-4
  • 23282-20-4
  • Formula:
  • C₁₅H₂₀O₇
  • C₁₅H₂₀O₇
  • Point d'éclair:
  • 2 °C
  • 2 °C
  • Température de stockage:
  • Freezer
  • Freezer
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Concentration
    Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Nivalenol
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    1 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 254,00 €
    254,00 €
    1 * 1 mL
       254,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS126-1ML
    Désignation
    Nivalenol
    N ° CAS.
    23282-20-4
    Formula
    C₁₅H₂₀O₇
    Point d'éclair
    2 °C
    Température de stockage
    Freezer
  • Nivalenol
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    5 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 992,00 €
    992,00 €
    1 * 5 mL
       992,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS126-5ML
    Désignation
    Nivalenol
    N ° CAS.
    23282-20-4
    Formula
    C₁₅H₂₀O₇
    Point d'éclair
    2 °C
    Température de stockage
    Freezer