Zearalenone standard solution
Zearalenone standard solution
Fournisseur:   Apollo Scientific
Zearalenone standard solution
Fournisseur:  Apollo Scientific
Certificats
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Attention: Expires in 12 months.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • APOSBIMS119-1ML
  • APOSBIMS119-5ML
  • Désignation:
  • Zearalenone
  • Zearalenone
  • N ° CAS.:
  • 17924-92-4
  • 17924-92-4
  • Formula:
  • C₁₈H₂₂O₅
  • C₁₈H₂₂O₅
  • Point d'ébullition:
  • 81…82 °C
  • 81…82 °C
  • Point d'éclair:
  • 2 °C
  • 2 °C
  • Température de stockage:
  • Freezer
  • Freezer
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Concentration
    Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Zearalenone
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    1 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 218,00 €
    218,00 €
    1 * 1 mL
       218,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS119-1ML
    Désignation
    Zearalenone
    N ° CAS.
    17924-92-4
    Formula
    C₁₈H₂₂O₅
    Point d'ébullition
    81…82 °C
    Point d'éclair
    2 °C
    Température de stockage
    Freezer
  • Zearalenone
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    5 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 861,00 €
    861,00 €
    1 * 5 mL
       861,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS119-5ML
    Désignation
    Zearalenone
    N ° CAS.
    17924-92-4
    Formula
    C₁₈H₂₂O₅
    Point d'ébullition
    81…82 °C
    Point d'éclair
    2 °C
    Température de stockage
    Freezer