Fusarenon X Standard Solution
Fusarenon X Standard Solution
Fournisseur:   Apollo Scientific
Fusarenon X Standard Solution
Fournisseur:  Apollo Scientific
Certificats
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
 : Expires in 12 months.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • APOSBIMS116-1ML
  • APOSBIMS116-5ML
  • Désignation:
  • Fusarenon X
  • Fusarenon X
  • N ° CAS.:
  • 23255-69-8
  • 23255-69-8
  • Formula:
  • C₁₇H₂₂O₈
  • C₁₇H₂₂O₈
  • Point d'éclair:
  • 2 °C
  • 2 °C
  • Température de stockage:
  • Freezer
  • Freezer
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Concentration
    Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Fusarenon X
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    1 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 196,00 €
    196,00 €
    1 * 1 mL
       196,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS116-1ML
    Désignation
    Fusarenon X
    N ° CAS.
    23255-69-8
    Formula
    C₁₇H₂₂O₈
    Point d'éclair
    2 °C
    Température de stockage
    Freezer
  • Fusarenon X
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    5 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 669,00 €
    669,00 €
    1 * 5 mL
       669,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS116-5ML
    Désignation
    Fusarenon X
    N ° CAS.
    23255-69-8
    Formula
    C₁₇H₂₂O₈
    Point d'éclair
    2 °C
    Température de stockage
    Freezer