HT-2 Toxin standard solution
Fournisseur: Apollo Scientific
À propos de cet article
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Attention: Expires in 12 months.
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Attention: Expires in 12 months.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
- Catalog No:
- APOSBIMS115-1ML
- APOSBIMS115-5ML
- Désignation:
- HT-2 Toxin
- HT-2 Toxin
- N ° CAS.:
- 26934-87-2
- 26934-87-2
- Formula:
- C₂₂H₃₂O₈
- C₂₂H₃₂O₈
- Point d'éclair:
- 2 °C
- 2 °C
- Température de stockage:
- Freezer
- Freezer
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationConcentrationType de conditionnementCdtDisponibilitéPrix
- Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.APOSBIMS115-1MLDésignationHT-2 ToxinN ° CAS.26934-87-2FormulaC₂₂H₃₂O₈Point d'éclair2 °CTempérature de stockageFreezer - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.APOSBIMS115-5MLDésignationHT-2 ToxinN ° CAS.26934-87-2FormulaC₂₂H₃₂O₈Point d'éclair2 °CTempérature de stockageFreezer