Ochratoxin A standard solution
Fournisseur: Apollo Scientific
À propos de cet article
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Attention: Expires in 12 months.
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Attention: Expires in 12 months.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
- Catalog No:
- APOSBIMS107-1ML
- APOSBIMS107-5ML
- Désignation:
- Ochratoxin A
- Ochratoxin A
- N ° CAS.:
- 303-47-9
- Formula:
- C₂₀H₁₈ClNO₆
- Point d'éclair:
- 2 °C
- Température de stockage:
- Freezer
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationConcentrationType de conditionnementCdtDisponibilitéPrix
- Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.APOSBIMS107-1MLDésignationOchratoxin AN ° CAS.303-47-9FormulaC₂₀H₁₈ClNO₆Point d'éclair2 °CTempérature de stockageFreezer - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.APOSBIMS107-5MLDésignationOchratoxin AN ° CAS.FormulaPoint d'éclairTempérature de stockage