0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
(S)-(+)-2-Méthylpipérazine
(S)-(+)-2-Méthylpipérazine 97%
(S)-(+)-2-Méthylpipérazine 97%
APOSOR5877-10G
:
Apollo Scientific
:
(S)-(+)-2-Méthylpipérazine 97%
APOSOR5877-10G
:
Apollo Scientific
:
Type de conditionnement:
Bottle
Cdt:
10 g
Seq:
3236
:
:
100.16 g/mol
:
89…91 °C
:
65 °C
:
Température ambiante
:
1325
:
4.1,III
:
GHS02
:
GHS07
:
74879-18-8
:
C₅H₁₂N₂
:
MFCD00171452