(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Fournisseur:  Apollo Scientific
Certificats
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  2-(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
  • Numéro CAS:51719-65-4
  • Formule:C₈H₆Cl₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD01764671
  • Poids moléculaire:205.03 g/mol
  • Température de stockage:Congélateur
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 507,00 €
    507,00 €
    1 * 100 g
       507,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 2 530,00 €
    2 530,00 €
    1 * 500 g
       2 530,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    5 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 42,00 €
    42,00 €
    1 * 5 g
       42,00 €