N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine monochlorhydrate
Frequently Bought Together
Non-phthalate PVC vacuum tubing, Nalgene™
: Thermo Fisher Scientific
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR®, Cristallisoirs
: VWR Collection
N,N-Diméthylformamide ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Titrants and reagents for volumetric Karl Fischer titrations, HYDRANAL™, Fluka™
: Honeywell Chemicals
VWR®, Entonnoirs Büchner
: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
Dicyclohexylcarbodiimide 99%
: Apollo Scientific
Acétone, extra sec 99.8%, AcroSeal®
: Thermo Fisher Scientific
Methylmagnesium chloride ∼22% (p/p) 3 mol/l dans le THF, AcroSeal®
: Thermo Fisher Scientific
Pénicilline : Streptomycine solution 100X, HyClone™
: HyClone products (Cytiva)
Triéthylamine 99.7%, très pur
: Thermo Fisher Scientific