Imidazole
Imidazole
Corrosif
Irritant
Santé
Fournisseur:   Apollo Scientific
Imidazole
Fournisseur:  Apollo Scientific
Certificats
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • Numéro CAS:288-32-4
  • Formule:C₃H₄N₂
  • Numéro MDL:MFCD00005183
  • Poids moléculaire:68.08 g/mol
  • Point d'ébullition:235 °C
  • Point de fusion:85…91 °C
  • Point d'éclair:145 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:206-019-2
  • UN:3263
  • ADR:8,II