Dithizone 80%
Irritant
Santé
Fournisseur:   Apollo Scientific
Dithizone 80%
Fournisseur:  Apollo Scientific
Certificats
6 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Dithizone,for analysis, 1,5-Diphenylthiocarbazone
  • Numéro CAS:60-10-6
  • Formule:C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
  • Numéro MDL:MFCD00003025
  • Poids moléculaire:256.33 g/mol
  • Point de fusion:168 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-454-1
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 414,00 €
    414,00 €
    1 * 500 g
       414,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 1 990,00 €
    1 990,00 €
    1 * 2,5 kg
       1 990,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 88,30 €
    88,30 €
    1 * 100 g
       88,30 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 1 g
       21,80 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    5 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 24,60 €
    24,60 €
    1 * 5 g
       24,60 €
  • Bottle
    25 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 29,00 €
    29,00 €
    1 * 25 g
       29,00 €