0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
Boc-DL-beta-Aib-OH
Boc-DL-β-Aib-OH
Boc-DL-β-Aib-OH
APOSOR309427-250MG
:
Apollo Scientific
:
Boc-DL-β-Aib-OH
APOSOR309427-250MG
:
Apollo Scientific
:
Type de conditionnement:
Bottle
Cdt:
250 mg
Seq:
2590
:
:
203.24 g/mol
:
88…90 °C
:
GHS07
:
Température ambiante
:
16948-10-0
:
C₉H₁₇NO₄
:
MFCD02094137