2,6-Dichloroisonicotinonitrile
2,6-Dichloroisonicotinonitrile
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
2,6-Dichloroisonicotinonitrile
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Certificats
2,6-Dichloroisonicotinonitrile
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  4-Cyano-2,6-dichloropyridine
  • Numéro CAS:32710-65-9
  • Formule:C₆H₂Cl₂N₂
  • Numéro MDL:MFCD00173784
  • Poids moléculaire:172.9995 g/mol
  • Point de fusion:96…97 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 189,00 €
    189,00 €
    1 * 25 g
       189,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 697,00 €
    697,00 €
    1 * 100 g
       697,00 €
    Spécifications :
    New Product