O411 98+%
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
O411 98+%
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Certificats
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  4-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]benzeneacetonitrile, 2-(4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)acetonitrile, O4I1
  • Numéro CAS:175135-47-4
  • Formule:C₁₆H₁₅NO₂
  • Numéro MDL:MFCD00067778
  • Poids moléculaire:253.30 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 181,00 €
    181,00 €
    1 * 100 mg
       181,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 833,00 €
    833,00 €
    1 * 1 g
       833,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 2 910,00 €
    2 910,00 €
    1 * 5 g
       2 910,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    250 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 309,00 €
    309,00 €
    1 * 250 mg
       309,00 €