Adipohydrazide 97%
Adipohydrazide 97%
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Adipohydrazide 97%
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Certificats
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Adipyl hydrazide
  • Numéro CAS:1071-93-8
  • Formule:C₆H₁₄N₄O₂
  • Numéro MDL:MFCD00007614
  • Poids moléculaire:174.2 g/mol
  • Point de fusion:180…182 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 25 g
       21,80 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 24,60 €
    24,60 €
    1 * 100 g
       24,60 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 254,00 €
    254,00 €
    1 * 2,5 kg
       254,00 €
    Spécifications :
    New Product