Methyl (E)-4-chloro-3-methoxy-2-butenoate 95%
APOSOR17691-25G
:
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:25 g
- Seq:3308
- Environmentally Preferable:
: (E)-4-Chloro-3-methoxy-2-butenoic Acid Methyl Ester, (E)-Methyl 4-chloro-3-methoxybut-2-enoate
:
:164.59 g/mol
:30 °C
:1759
:GHS05
:GHS07
:Température ambiante
:110104-60-4
:C₆H₉ClO₃
:MFCD00071562
:1.21 g/cm³ (25 °C)
:8 III