3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Bottle
N° de catalogue APOSOR10053-1G
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
N° de catalogue APOSOR10053-1G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  54827-17-7
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Bottle
Numéro CAS:  54827-17-7
Prix
21,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
  • Numéro CAS:54827-17-7
  • Formule:C₁₆H₂₀N₂
  • Numéro MDL:MFCD00007748
  • Poids moléculaire:240.35 g/mol
  • Point de fusion:168…171 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle