ContactUsLinkComponent
Palladium (II) acétate 99.95+%
Palladium (II) acétate 99.95+%
Catalog # APOSIN3435-1G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Palladium (II) acétate 99.95+%
Catalog # APOSIN3435-1G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifications
About this item
 :
 :224.51 g/mol
Melting Pt:216.3…223.7 °C (dec.)
EINECS:222-164-4
 :GHS05
 :GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:3375-31-3
Formula:C₄H₆O₄Pd
MDL Number:MFCD00012453