Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate ≥99.5%
Fournisseur: Apollo Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:1185-53-1
:
Formule:NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Numéro MDL:MFCD00012590
:157.6 g/mol
Point de fusion:149…153 °C
EINECS:214-684-5
:GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Frequently Bought Together