γ-Cyclodextrine 98%
γ-Cyclodextrine 98%
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
γ-Cyclodextrine 98%
Fournisseur:  Apollo Scientific
Certificats
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
  • Numéro CAS:17465-86-0
  • Formule:C₄₈H₈₀O₄₀
  • Numéro MDL:MFCD00009595
  • Poids moléculaire:1297.1248 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    25 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 46,40 €
    46,40 €
    1 * 25 g
       46,40 €
  • Bottle
    100 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 121,00 €
    121,00 €
    1 * 100 g
       121,00 €
  • Bottle
    500 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 397,00 €
    397,00 €
    1 * 500 g
       397,00 €