α-Cyclodextrine
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à :
À propos de cet article
- Numéro CAS:10016-20-3
- Formule:C₃₆H₆₀O₃₀
- Numéro MDL:MFCD00078207
- Poids moléculaire:972.84 g/mol
- Point de fusion:>278 °C
- Point de fusion:>278 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:233-007-4
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
- Numéro CAS:10016-20-3
- Formule:C₃₆H₆₀O₃₀
- Numéro MDL:MFCD00078207
- Poids moléculaire:972.84 g/mol
- Point de fusion:>278 °C
- Point de fusion:>278 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:233-007-4
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementCdtDisponibilitéPrix
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product