Formaldéhyde
Formaldéhyde
Inflammable
Corrosif
Toxique
Santé
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Formaldéhyde
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Certificats
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • Numéro CAS:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • Numéro MDL:MFCD00003274
  • Poids moléculaire:30.03 g/mol
  • Point d'ébullition:93…96 °C
  • Densité:1,08…1.1 g/cm³ (25 °C)
  • Point d'éclair:56 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:2209
  • ADR:8,III
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 mL
    1 * 25 mL - 86,90 €
    86,90 €
    1 * 25 mL
       86,90 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 141,00 €
    141,00 €
    1 * 500 mL
       141,00 €
    Spécifications :
    New Product