Spécifications
- Résolution:Pour une boîte de Petri standard de 90 mm, la plus petite colonie détectable est de 100 à 120 μm.
- Désignation:Compteur automatique de colonies
- L×P×H:260×260×260 mm
- Caméra:Integrated, sensitive 1 MP
- Lecture digitale:Separation of touching colonies, exclusion areas
- Éclairage:Multi-array LED lighting (computer controlled), lower lighting with upper reflective lighting for all applications
- Logiciel:Windows 7/10 compatible
- Poids:3,3 kg
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Automatique lite est le dernier appareil de comptage de colonies automatisé et abordable. L’Auto lite est disponible en une seule configuration et dispose d'un logiciel simple d'utilisation qui améliore considérablement l'efficacité, la fiabilité et la productivité. L’Auto lite utilise un algorithme puissant pour le comptage des colonies sur les plaques à couler et à spirale. Un séparateur de colonies divise automatiquement les colonies qui se touchent pour améliorer encore la précision du processus de comptage.
- Entrée à faible coût dans le domaine du comptage électronique des colonies, à écoulement et en spirale
- Les résultats et les images des plaques sont enregistrés sur un PC, ce qui permet d'assurer la traçabilité, la cohérence et la création de rapports sous Excel.
- Les plaques peuvent être comptées en moins d'une seconde
- Affiche l'image sur l'écran de votre ordinateur avec les colonies comptées clairement marquées - la fonction zoom permet à l'utilisateur de voir de près les plaques, confirmant un comptage précis.
- Une caméra couleur CCD intégrée peut être réglée pour augmenter la sensibilité de la détection, ce qui permet d'imager et de compter des colonies aussi petites que 0,1 mm.
- Grâce à l'éclairage LED commutable du haut vers le bas, les médias clairs et sombres peuvent être comptés dans les meilleures conditions.
Les plaques sont comptées automatiquement et les résultats sont directement transférés au format PDF, Excel ou Open office. L'Auto lite accepte des plaques jusqu'à 90 mm de diamètre. L'éclairage est assuré par des LED montées au-dessus et en-dessous de la zone d'échantillonnage, tant pour l'éclairage transmis que pour l'éclairage épi. Un écran détachable peut être utilisé pour éliminer une forte lumière ambiante si nécessaire. Automatique lite peut être utilisé avec tout ordinateur portable ou de bureau conforme et se connecte simplement en utilisant un port USB.
Les données sont stockées dans une base de données SQL Server Express, ce qui permet de sauvegarder automatiquement les données de manière sécurisée.