Specifications
- Couleur:transparent
- Désignation:Écran facial de la série V5
- L×l:244×462 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Visière incurvée transparente en polycarbonate de classe optique 1 avec revêtement anti-buée et anti-rayures. Compatible avec le système d'écran facial 3M™ V5 pour le montage sur les casques de protection 3M™ série G3000 ou G22.
- Fournit une protection contre la lumière de soudage secondaire
- Revêtement anti-buée et anti-rayures
- La fonction Snap in permet une connexion rapide et facile
- Impact à énergie moyenne, classe B
- Visière de classe optique 1, impact à faible énergie
Obtenez une protection contre les impacts et la lumière de soudage secondaire avec l'écran facial 3M™, 5F-11. Il offre une protection contre les chocs B contre les particules à vitesse moyenne (bille d'acier de 0,86 g à 120 m/s), les UV ou la lumière visible intense. Revêtement anti-buée et anti-rayures, avec une forme incurvée qui permet un ajustement près du visage.
Conçu pour s'adapter aux casques de protection 3M™ série G3000 ou G22 avec système de montage d'écran facial 3M™ V5. La fonction d'encliquetage permet de connecter rapidement et facilement l'écran facial au support d'écran facial.