ContactUsLinkComponent
Rabbit recombinant PD-L1 (from HEK293 cells)
Rabbit recombinant PD-L1 (from HEK293 cells)
N° de catalogue ACRBPDL-R52H6100UG
Fournisseur:  ACROBIOSYSTEMS
Numéro CAS:  
Rabbit recombinant PD-L1 (from HEK293 cells)
N° de catalogue ACRBPDL-R52H6100UG
Fournisseur:  ACROBIOSYSTEMS
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    100 µG
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    HEK293 cells
  • Species:
    Rabbit
  • Tag sequence:
    His Tag
  • Conditions de stockage:
    –20 °C
  • Teneur en endotoxines:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
  • ID de gène:
    G1SUI3-1
  • Synonyme de protéine:
    B7-H1|PD-L1|CD274|PDCD1L1|PDCD1LG1
  • Nom de la protéine/du peptide:
    PD-L1
  • Purity:
    >90% as determined by SDS-PAGE.
  • Molecular weight:
    27,1 kDa
  • Niveau d'endotoxine:
    Low
  • Formulation:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before Lyophilisation.
  • Température de transport:
    RT
Spécifications
À propos de cet article
Rabbit PD-L1 / B7-H1 protein, His Tag.