Human recombinant netrin receptor DCC (from HEK293 cells)
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Certificats
À propos de cet article
Spécifications
- Conjugaison:Unconjugated
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:HEK293 cells
- Species:Human
- Tag sequence:His Tag (MALS verified)
- Conditions de stockage:–20 °C
- ID de gène:P43146-1
- Synonyme de protéine:Netrin receptor DCC|IGDCC1|netrin receptor DCC|DCC
- Nom de la protéine/du peptide:Netrin receptor DCC
- Molecular weight:119,5 kDa
- Niveau d'endotoxine:Low
- Formulation:Please contact us for detailed information.
- Température de transport:RT