Rhesus macaque recombinant B7-H5 (from HEK293)
N° de catalogue ACRBB75-H52H0100UG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:100 µG
- Conjugaison:Unconjugated
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:HEK293 cells
- Species:Rhesus monkey
- Conditions de stockage:–20 °C
- Teneur en endotoxines:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- Activité biologique:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- ID de gène:F7F6S6-1
- Sans vecteur:Y
- Exempt de protéase:Y
- Exempt de substance animale:Y
- Synonyme de protéine:B7-H5|SISP1|Gi24|VISTA
- Nom de la protéine/du peptide:B7-H5
- Purity:>95%
- Molecular weight:19,9 kDa
- Niveau d'endotoxine:Low
- Formulation:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Absence de nucléases:Y
- Température de transport:Powder,RT
- Info cdt:100 µg